Learn More
2-piperidinobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 2-Piperidinobenzamide |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 1 g |
IUPAC Name | 2-piperidin-1-ylbenzamide |
Peso formulazione | 204.27 |
Percent Purity | 97% |