Learn More
2-piperidinobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10026082
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
3430-40-8
C12H16N2O
204.27
MFCD00052257
VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
335067
NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
3430-40-8
C12H16N2O
204.27
MFCD00052257
VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
335067
NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Materiale o nome chimico 2-Piperidinobenzamide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-piperidin-1-ylbenzamide
Peso formulazione 204.27
Percent Purity 97%