Learn More
2-piperidinobenzamide, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Piperidinobenzamide |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 25 g |
| IUPAC Name | 2-(piperidin-1-yl)benzamide |
| Peso formulazione | 204.27 |
| Percent Purity | 97% |