Learn More
2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10402082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10402082 1 g 1g
10679135 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10402082 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO01175DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 690634-81-2
Formula molecolare C10H19ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 218.73
Numero MDL MFCD06407992
InChI Key RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 2794693
IUPAC Name piperidin-2-yl(pyrrolidin-1-yl)methanone;hydrochloride
SMILES Cl.O=C(C1CCCCN1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 218.73
Percent Purity 95%