Learn More
2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride, ≥95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride |
| CAS min. % | 95.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 218.73 |
| Percent Purity | 95% |