Learn More
2-Propanesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10001464
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
10147-37-2
C3H7ClO2S
142.61
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
82408
propane-2-sulfonyl chloride
CC(C)S(=O)(=O)Cl
10147-37-2
C3H7ClO2S
142.61
DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
82408
propane-2-sulfonyl chloride
CC(C)S(=O)(=O)Cl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Propanesulfonyl chloride
Punto di fusione -47.0°C
Densità 1.2730g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C (45.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)2CHSO2Cl
Quantità 25 g
Beilstein 04,8
Gravità specifica 1.273
Peso formulazione 142.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.