Learn More
2-Propanesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10471474 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10471474 100 g Bottiglia in vetro 100g
10091454 5 g Bottiglia in vetro 5g
10001464 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10471474 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 222031000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10147-37-2 | C3H7ClO2S | 142.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10147-37-2
Formula molecolare C3H7ClO2S
Molecular Weight (g/mol) 142.61
InChI Key DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
PubChem CID 82408
IUPAC Name propane-2-sulfonyl chloride
SMILES CC(C)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanesulfonyl chloride
Punto di fusione -47.0°C
Densità 1.2730g/mL
Punti di ebollizione 95.0°C (45.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHSO2Cl
Quantità 100 g
Beilstein 04,8
Gravità specifica 1.273
Peso formulazione 142.61
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.