Learn More
2-Propanethiol, 98%
Codice prodotto. 10071420 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10071420 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10316780 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10475165 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10071420 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131440500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-33-2
Formula molecolare C3H8S
Molecular Weight (g/mol) 76.15
Numero MDL MFCD00004863
InChI Key KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
IUPAC Name propane-2-thiol
SMILES CC(C)S
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanethiol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -131°C
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 57°C to 60°C
Punto d'infiammabilità -34°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)2CHSH
Indice di rifrazione 1.4245 to 1.4265
Quantità 50 mL
Beilstein 01, 367
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethyl ether,hydrocarbons
Peso formulazione 76.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanethiol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.