Learn More
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haen™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
| Punto di fusione | -90°C |
| CAS | 67-63-0 |
| Colore | Colorless |
| CAS max % | 1 |
| Densità | 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C) |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | 12°C |
| Formula molecolare | C3H8O |
| Punti di ebollizione | 77°C to 83°C (1013 hPa) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 2-Propanol
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol