Learn More
2-Propanol, anhydrous, >99.5%, Alfa Aesar™
Solvent For Sol-Gel Precursors
Marca: Alfa Aesar 041463.K2
Dettagli aggiuntivi : CAS : 67-63-0 Peso : 0.87000kg Transport : UN number : 1219 Chem class : 3 Pack group : II
Quantità | 1L |
---|
Descrizione
Water <100ppmIdentificatori chimici
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specifica
2-Propanol | |
Colorless liquid | |
C3H8O | |
1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
0.785 g/cm3 at 20°C | |
Alcohol-like | |
48 hPa (36mm Hg) at 20°C | |
82°C to 83°C | |
-90°C |
67-63-0 | |
>99.5% | |
MFCD00011674 | |
635639 | |
Miscible with water,ethanol,acetone,chloroform,methanol,diethyl ether,n-octanol and benzene. | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
Liquid | |
455°C (851°F) | |
1.377 | |
12°C (53°F) | |
Colorless | |
1L |
Sicurezza e movimentazione
- 2-Propanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.