Learn More
2-Propanol CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%, Solstice
Codice prodotto. 15694590
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
100mL
185L
1L
2.50L
2L
pezzi 4
pezzi 6
pezzi 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15694590 2.5 L 2.50L
15664590 100 mL 100mL
15684590 1 L 1L
15614600 2 L 2L
15604600 2.5 L-PC 2.50L
15634600 6 x 1 L pezzi 6
15624600 4 x 2.5 L pezzi 4
15644600 72 x 2.5 L pezzi 72
15674590 185 L 185L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15694590 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348632.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    38.59€ / 2.5L
    Risparmia 106.41€
    73% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9%
  • Per HPLC e sintesi organica
  • Solventi multiuso a elevata purezza
  • Elevata coerenza da lotto a lotto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -89.5°C
Nota nome for HPLC
Densità 0.785g/mL at 25°C
Quantità 2.5 L
Indice di rifrazione n20/D 1.377
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 44mmHg (25°C)
Beilstein 635639
Punti di ebollizione 82°C
Peso formulazione 60.1g/mol
Percent Purity 99.9%
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol