Learn More
2-Propanol, For pesticide residue analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15694200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
pezzi 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15694200 4 x 2.5 L pezzi 4
15674200 1 L 1L
15684200 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15694200 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 344864X2.5L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Nota nome for pesticide residue analysis
Colore Colorless
Densità 0.785g/mL at 25°C
Quantità 4 x 2.5 L
Limite di esplosione 0.02
Punto d'infiammabilità 12°C (53.6°F)
Punto di combustione 750°F
Formula lineare (CH3)2CHOH
Pressione del vapore 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
Numero UN UN1219
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.8% (GC)
Grado CHROMASOLV