Learn More
2-Propanol, CHROMASOLV™ LC-MS, Solstice
Description
- Per analisi LC-MS e LC-UV di metalli in tracce
- Controllo di qualità HPLC/UV-VIS
- Limitata deriva della linea di base del gradiente
- Bassi livelli di metalli in tracce
- Nessuna impurità non volatile
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Propanol |
| Colore | Incolore |
| Densità | 0.785g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| Limite di esplosione | 0.02 |
| Punto d'infiammabilità | 12°C (53.6°F) |
| Punto di combustione | 750°F |
| Formula lineare | (CH3)2CHOH |
| Pressione del vapore | 44 mmHg (25°C), 33 mmHg (20°C) |
| Numero UN | UN1219 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Propanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol