Learn More
2-Propanol, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Reag. USP, Honeywell Riedel-de Haen™
Codice prodotto. 16625923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
2.50L
pezzi 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16625923 6 x 1 L pezzi 6
16615923 4 x 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16625923 Fornitore Honeywell Riedel-de Haën N. del fornitore 722996X1L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.10
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propanol
Punto di fusione -90°C
Colore Colorless
CAS max % 1
Densità 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Quantità 6 x 1 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Punti di ebollizione 77°C to 83°C (1013 hPa)