Learn More
2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt, 95%, pract.
Codice prodotto. 10249700 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10249700 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10249700 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418370250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2495-39-8 | C3H5NaO3S | 144.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propene-1-sulfonic acid sodium salt
Nota nome pract., 95%
CAS 2495-39-8
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore White
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C3H5NaO3S
Formula lineare CH2CHCH2SO3Na
Numero MDL MFCD00051416
Quantità 25 g
Sinonimo sodium allylsulfonate, sodium prop-2-ene-1-sulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid, sodium salt, sodium allyl sulfonate, sodium 2-propene-1-sulfonate, unii-7sgf7tb9o2, sodium prop-2-enesulphonate, allylsulfonic acid sodium salt, sodium allysulfonate, 2-propene-1-sulfonic acid sodium salt
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/25mL. Other solubilities: soluble in alcohol
InChI Key DIKJULDDNQFCJG-UHFFFAOYSA-M
SMILES C=CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
IUPAC Name sodium;prop-2-ene-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 144.13
PubChem CID 23690996
Peso formulazione 144.13
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder