Learn More
2-Propionylfuran, 97%
Codice prodotto. 11336819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11336819 25 g 25g
11326819 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11336819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26754.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3194-15-8 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3194-15-8
Formula molecolare C7H8O2
Molecular Weight (g/mol) 124.14
Numero MDL MFCD00020936
InChI Key HCPORNAVHSWTOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-propionylfuran, 1-2-furyl propan-1-one, 1-furan-2-yl propan-1-one, 1-propanone, 1-2-furanyl, 2-furyl ethyl ketone, ethyl 2-furyl ketone, furyl ethyl ketone, 1-propanone, 1-2-furyl, ethyl furyl ketone, 2-propanoylfuran
PubChem CID 76662
IUPAC Name 1-(furan-2-yl)propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propionylfuran
Punto di fusione 26°C to 30°C
Punti di ebollizione 53°C to 55°C (1 mmHg)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Peso formulazione 124.14
Percent Purity 97%