Learn More
2-Propoxyethanol, 98%, pure
Codice prodotto. 10541734 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541734 5 kg Metal Drum 5kg
10299840 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10541734 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 418400050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2807-30-9 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2807-30-9
Formula molecolare C5H12O2
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00072645
InChI Key YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanol, 2-propoxy, ethylene glycol monopropyl ether, propyl cellosolve, propoxyethanol, propyl glycol, 2-propoxyethan-1-ol, ektasolve ep, 2-propyloxy ethanol, n-propoxyethanol, ethylene glycol mono-n-propyl ether
PubChem CID 17756
IUPAC Name 2-propoxyethanol
SMILES CCCOCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propoxyethanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -70.0°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9100g/mL
Punti di ebollizione 149.0°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Metal Drum
Formula lineare CH3(CH2)2OCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4120 to 1.4140
Quantità 5 kg
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propoxyethanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.