Learn More
2-Propylpentanoic acid, 99%
Codice prodotto. 10626612 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10626612 100 g Bottiglia in vetro 100g
10246740 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10626612 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208331000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-66-1 | C8H16O2 | 144.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-66-1
Formula molecolare C8H16O2
Molecular Weight (g/mol) 144.21
Numero MDL MFCD00002672
InChI Key NIJJYAXOARWZEE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo valproic acid, dipropylacetic acid, depakene, depakine, 2-propylvaleric acid, ergenyl, di-n-propylacetic acid, valproate, mylproin, pentanoic acid, 2-propyl
PubChem CID 3121
ChEBI CHEBI:39867
IUPAC Name 2-propylpentanoic acid
SMILES CCCC(CCC)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Propylpentanoic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 220.0°C
Punto d'infiammabilità 111°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3CH2CH2)2CHCO2H
Indice di rifrazione 1.4240 to 1.4260
Quantità 100 g
Beilstein 02, 350
Indice di Merck 15, 10099
Gravità specifica 0.92
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble
Peso formulazione 144.21
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Propylpentanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.