Learn More
2-(Propylthio)pyridine-3-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532462
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532462 1 g Amber Glass Bottle 1g
10272342 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532462 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB06371DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175135-24-7
Formula molecolare C9H10ClNOS
Molecular Weight (g/mol) 215.70
Numero MDL MFCD00052656
InChI Key FTEUTJYYROCUBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-propylthio pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylsulfanyl pyridine-3-carbonyl chloride, 2-propylthio nicotinoyl chloride, 2-propylthiopyridine-3-carbonyl chloride, 3-pyridinecarbonylchloride, 2-propylthio, 2-propylthio pyridine-3-carbonylchloride
PubChem CID 2774530
IUPAC Name 2-propylsulfanylpyridine-3-carbonyl chloride
SMILES CCCSC1=C(C=CC=N1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Propylthio)pyridine-3-carbonyl chloride
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 215.7
Percent Purity 97%