Learn More
2-Pyrazinecarbonyl chloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10712663
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10712663 1 g Amber Glass Bottle 1g
10049081 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10662655 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10712663 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC03402DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 19847-10-0
Formula molecolare C5H3ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 142.542
InChI Key TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
IUPAC Name pyrazine-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrazinecarbonyl chloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 142.54
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche