Learn More
2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30428789
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428789 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428789 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP84080025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrazinecarboxylic Acid 4-Oxide
CAS 874-54-4
Formula molecolare C5H4N2O3
Quantità 25 mg
Sinonimo Acipimox Impurity 7
InChI Formula InChI=1S/C5H4N2O3/c8-5(9)4-3-7(10)2-1-6-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1c[n+]([O-])ccn1
IUPAC Name 4-oxidopyrazin-4-ium-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 140.1
Peso formulazione 140.0222