Learn More
2-Pyrazinecarboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 10552721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552721 25 g Plastic bottle 25g
10123330 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10552721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 131710250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-97-5
Formula molecolare C5H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.1
Numero MDL MFCD00006130
InChI Key NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
IUPAC Name pyrazine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrazinecarboxylic acid
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 222.0°C to 225.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 25, 125
Indice di Merck 15, 8070
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: 1g/120g absolubte ethanol (25 c),practically insoluble in ether,chloroform and,benzene
Peso formulazione 124.1
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder