Learn More
2-Pyrazinylmethanol, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Pyrazinylmethanol |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| IUPAC Name | (pyrazin-2-yl)methanol |
| Peso formulazione | 110.12 |
| Percent Purity | 95% |