Learn More
2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10778075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10778075 1 g Amber Glass Bottle 1g
10062414 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10778075 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50104DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 141580-71-4
Formula molecolare C12H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 199.21
Numero MDL MFCD09025852
InChI Key QCKZHTQRJYCZTD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 2-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 2-2-pyridyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,2-2-pyridinyloxy, 2-pyridin-2-yl oxy benzaldehyde, acmc-1c27b
PubChem CID 19068727
SMILES O=CC1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-(pyridin-2-yloxy)benzaldehyde
Peso formulazione 199.21
Percent Purity 97%