Learn More
2-Pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10422463
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10422463 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10391433 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10422463 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC36901CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 116247-03-1
Formula molecolare C9H8N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 208.24
Numero MDL MFCD02854711
InChI Key LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
PubChem CID 3130734
SMILES OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name 2-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Peso formulazione 208.24
Percent Purity 97%