Learn More
2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586683
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
259807-47-1
C10H7N3O2
201.185
MFCD09863218
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
22710213
2-pyridin-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
259807-47-1
C10H7N3O2
201.185
MFCD09863218
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
22710213
2-pyridin-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Materiale o nome chimico 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.18
Percent Purity 90%