Learn More
2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 90%, Maybridge™
Marca:  Maybridge CC66601DA
Dettagli aggiuntivi : CAS : 259807-47-1 Peso : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantità 1g
Imballaggio Amber Glass Bottle
Codice prodotto. 10022354
  • 91.00€ / 1g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Identificatori chimici
259807-47-1
201.185
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
22710213
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
C10H7N3O2
MFCD09863218
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
2-pyridin-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
Specifica
2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
1g
89.5
90%
MFCD09863218
GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
2-pyridin-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
22710213
90%
Amber Glass Bottle
259807-47-1
100.0
C10H7N3O2
2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
201.185
201.18
Videos
SDS Documenti
Certificati