Learn More
2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10346764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10346764 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10022354 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66601CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 259807-47-1
Formula molecolare C10H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 201.185
Numero MDL MFCD09863218
InChI Key GTKJGOOMSODGOU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridin-4-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-4-pyridinyl, 2-4-pyridyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-4-pyridinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyridin-4-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-4-pyridinyl-9ci
PubChem CID 22710213
IUPAC Name 2-pyridin-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES C1=CN=CC=C1C2=NC=C(C=N2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrid-4-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 201.18
Percent Purity 90%