Learn More
2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine), Mikromol™
Descrizione
2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine) |
| CAS | 103-74-2 |
| Nomi componenti o analita | 2-(Pyridin-2-yl)ethanol (2-(2-Hydroxyethyl)pyridine) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H9 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Betahistine Dihydrochloride Imp. B (EP), Betahistine Imp. B (EP), 2-(Pyridin-2-yl)ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)pyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity B, Betahistine Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H9NO/c9-6-4-7-3-1-2-5-8-7/h1-3,5,9H,4,6H2 |
| SMILES | OCCc1ccccn1 |
| IUPAC Name | 2-pyridin-2-ylethanol |
| Vedi altri risultati |