Learn More
2-Pyridinamine-d4, TRC
Codice prodotto. 30424739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30424739 25 mg -
30410808 50 mg 50mg
30422573 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30424739 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99178725MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87802-54-8
Formula molecolare C5H2D4N2
Molecular Weight (g/mol) 98.14
Sinonimo 2-Aminopyridine-d4, 1,2-Dihydro-2-iminopyridine-d4, 2-Aminopyridine-d4, 2-Pyridinylamine-d4, 2-Pyridylamine-d4, NSC 431-d4, o-Aminopyridine-d4, α-Aminopyridine-d4, α-Pyridinamine-d4, α-Pyridylamine-d4
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(N)=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridinamine-d4
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D
Peso formulazione 98.0782