Learn More
2-Pyridineboronic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Pyridineboronic Acid |
| CAS | 197958-29-5 |
| Formula molecolare | C5 H6 B N O2 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H |
| SMILES | OB(O)c1ccccn1 |
| IUPAC Name | pyridin-2-ylboronic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 122.918 |
| Peso formulazione | 123.049 |