Learn More
2-Pyridineboronic Acid, TRC
Codice prodotto. 30416696
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30416696 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30416696 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP991340100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridineboronic Acid
CAS 197958-29-5
Formula molecolare C5 H6 B N O2
Quantità 100 mg
Sinonimo (2-Pyridinyl)boronic Acid, 2-Pyridylboronic Acid
InChI Formula InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1ccccn1
IUPAC Name pyridin-2-ylboronic acid
Molecular Weight (g/mol) 122.918
Peso formulazione 123.049