Learn More
2-Pyridinecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245174
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245174 10 g Amber Glass Bottle 10g
10235174 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245174 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC04001EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 98-98-6
Formula molecolare C6H5NO2
Molecular Weight (g/mol) 123.111
Numero MDL MFCD00006293
InChI Key SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 2-picolinic acid, 2-carboxypyridine, alpha-picolinic acid, o-pyridinecarboxylic acid, pyridinecarboxylic acid, alpha-pyridinecarboxylic acid, picolinate, acide picolique
PubChem CID 1018
ChEBI CHEBI:28747
IUPAC Name pyridine-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC=NC(=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridinecarboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 123.11
Percent Purity 97%