Learn More
2-Pyridinesulfonic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15781749 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15781749 5 g 5g
15771749 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15781749 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455760050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 15103-48-7 | Molecular Formula: C5H5NO3S | Molecular Weight: 159.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15103-48-7
Formula molecolare C5H5NO3S
Molecular Weight (g/mol) 159.16
Numero MDL MFCD00234080
InChI Key KZVLNAGYSAKYMG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyridinesulfonic acid, pyridinesulfonic acid, 2-pyridinesulfonic acid 8ci 9ci, alpha-pyridinesulfonic acid, sulfopyridin, pyridine-2-sulfonicacid, acmc-1bo1h, .alpha.-pyridinesulfonic acid, kzvlnagysakymg-uhfffaoysa
PubChem CID 94849
IUPAC Name pyridine-2-sulfonic acid
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridinesulfonic acid
Punto di fusione 244.0°C to 249.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: very soluble.
Peso formulazione 159.16
Percent Purity 97%