Learn More
2-Pyridinethioamide, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 432470250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 5346-38-3 Peso : 0.07500kg
Quantità 25g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10007769
  • 93.40€ / 25g
Data di spedizione prevista
dal fornitore 04-03-2020
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
5346-38-3
138.19
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
1549499
C1=CC=NC(=C1)C(=S)N
C6H6N2S
MFCD00087576
thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
pyridine-2-carbothioamide
Specifica
2-Pyridinethioamide
Glass bottle
137°C to 139°C
5346-38-3
100.0
C6H6N2S
thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
C1=CC=NC(=C1)C(=S)N
138.19
138.19
97%
Authentic
Yellow
25g
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD00087576
HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
pyridine-2-carbothioamide
1549499
Crystalline Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Pyridinethioamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
SDS Documenti