Learn More
2’-Pyridylacetic Acid Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30010511
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010511 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30010511 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP991750250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridylacetic Acid Hydrochloride
CAS 16179-97-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C7 H7 N O2 . Cl H
Quantità 250 mg
Sinonimo 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (1:1), 2-Pyridineacetic acid, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 2-(Pyridin-2-yl)acetic acid hydrochloride, 2-Pyridinylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid hydrochloride, 2-Pyridylacetic acid monohydrochloride, (2-Pyridinyl)acetic acid hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO2.ClH/c9-7(10)5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2,(H,9,10);1H
SMILES Cl.OC(=O)Cc1ccccn1
IUPAC Name 2-pyridin-2-ylacetic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 173.6
Peso formulazione 173.0244
Percent Purity >95%