Learn More
2-Pyridylzinc bromide, 0.5M solution in THF, AcroSeal™
Codice prodotto. 10139749 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10139749 50 mL AcroSeal™ Glass Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10139749 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433630500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.00€
    191.00€ / 50mL
    Risparmia 14.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 218777-23-2 | C5H4BrNZn | 223.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyridylzinc bromide
CAS 218777-23-2, 109-99-9
CAS min. % 10.32, 87.39
CAS max % 12.61, 89.68
Colore White
Densità 0.9740g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C5H4BrNZn
Quantità 50 mL
Gravità specifica 0.974
Sinonimo 2-pyridylzinc bromide
InChI Key WUTSMSLAOBVVCP-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=NC=C1.[Zn].[Br-]
IUPAC Name pyridine;zinc;bromide
Molecular Weight (g/mol) 223.39
PubChem CID 76056926
Peso formulazione 223.39
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pyridylzinc bromide, 0.5M solution in THF
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.