Learn More
2-Pyrimidinylthiourea, 97+%
Codice prodotto. 15486537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486537 10 g 10g
15476537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33681.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 31437-20-4 | C5H6N4S | 154.191 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31437-20-4
Formula molecolare C5H6N4S
Molecular Weight (g/mol) 154.191
Numero MDL MFCD02662218
InChI Key MCCLFFQZNBEOAV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-pyrimidin-2-yl thiourea, n-pyrimidin-2-ylthiourea, pyrimidin-2-yl-thiourea, pyrimidin-2-yl thiourea, n-2-pyrimidinyl thiourea, n-pyrimidin-2ylthiourea, 1-pyrimidin-2-ylthiourea, 1-pyrimidin-2-yl-thiourea, amino pyrimidin-2-ylamino methane-1-thione
PubChem CID 2760516
IUPAC Name pyrimidin-2-ylthiourea
SMILES C1=CN=C(N=C1)NC(=S)N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrimidinylthiourea
Punto di fusione 234°C to 238°C
Quantità 10 g
Peso formulazione 154.19
Percent Purity ≥97%