Learn More
2-Pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10644005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10644005 1 g Amber Glass Bottle 1g
10440944 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10644005 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64201DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 941716-91-2
Formula molecolare C8H10N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 198.24
Numero MDL MFCD09879943
InChI Key KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 24229715
SMILES OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Peso formulazione 198.25
Percent Purity 97%