Learn More
2-pyrrolidin-1-ylaniline, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Pyrrolidin-1-ylaniline |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 162.23 |
| Percent Purity | 97% |