Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 176.22 |
| Percent Purity | 97% |