Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, ≥90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11350677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11350677 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10670454 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11350677 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC50401CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 98088-04-1
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.22
Numero MDL MFCD04115212
InChI Key PQLHQGBNMJTAEH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrrolidin-1-yl-isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl isonicotinic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-pyrrolidinyl, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl isonicotinic acid, 2-1-pyrrolidinyl-4-pyridinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate, 2-pyrrolidinylpyridine-4-carboxylic acid, hydrochloride
PubChem CID 6484236
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylpyridine-4-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(=NC=C1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid, 1.5 hydrate
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.25
Percent Purity 90%