Learn More
(2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (2-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methanol |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 177.25 |
| Percent Purity | 95% |