Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672515
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10672515
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC69304CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 937796-10-6
Formula molecolare C9H11N3O
Molecular Weight (g/mol) 177.21
Numero MDL MFCD09863239
InChI Key KJMKROLYLRRJDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarbaldehyde, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carbaldehyde, 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxaldehyde, 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxaldehyde, saltdata: free
PubChem CID 24229766
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
SMILES O=CC1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 177.21
Percent Purity 97%