Learn More
2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10727315
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10727315 1 g Amber Glass Bottle 1g
10536154 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10727315 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69301DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 253315-06-9
Formula molecolare C9H11N3O2
Molecular Weight (g/mol) 193.21
Numero MDL MFCD09054869
InChI Key BARCKZNRVNLERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-1-pyrrolidinyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinylpyrimidine-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 6622038
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CN=C(N=C1)N1CCCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidin-1-ylpyrimidine-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.2
Percent Purity 97%