Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Pyrrolidinone |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 25.5°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.1030g/mL |
| Punti di ebollizione | 250.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 138°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Show More |