Learn More
2-Pyrrolidinone, 99%
Codice prodotto. 11419150
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419150 2 kg 2kg
11429150 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419150 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15332.A3
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 616-45-5 | C4H7NO | 85.106 g/mol
2-Pyrrolidinone is used as a derivative in pharmaceuticals such as cotinine, doxapram, piracetam, povidone and ethosuximide. It is used as a solvent and an intermediate in polymers, inkjet cartridges, tone and colorant products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Pyrrolidinone is used as a derivative in pharmaceuticals such as cotinine, doxapram, piracetam, povidone and ethosuximide. It is used as a solvent and an intermediate in polymers, inkjet cartridges, tone and colorant products.
Solubility
Miscible with water and other organic solvents.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong acids, strong bases and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616-45-5
Formula molecolare C4H7NO
Molecular Weight (g/mol) 85.106
Numero MDL MFCD00005270
InChI Key HNJBEVLQSNELDL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-pyrrolidinone, pyrrolidone, butyrolactam, 2-pyrrolidone, 2-oxopyrrolidine, pyrrolidon, 2-ketopyrrolidine, 2-pyrol, pyrrolidinone, gamma-butyrolactam
PubChem CID 12025
ChEBI CHEBI:36592
IUPAC Name pyrrolidin-2-one
SMILES C1CC(=O)NC1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Pyrrolidinone
Punto di fusione 23°C to 25°C
Densità 1.12
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.4875
Quantità 2 kg
Sensibilità Hygroscopic
Indice di Merck 14,8016
Informazioni di solubilità Miscible with water and other organic solvents.
Peso formulazione 85.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Pyrrolidinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Pyrrolidinone