Learn More
2-Pyrrolidinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Pyrrolidone |
| Note sul grado di purezza | GC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H7NO/c6-4-2-1-3-5-4/h1-3H2,(H,5,6) |
| Peso formulazione | 85.0528 |
| Percent Purity | >95% |