Learn More
2-(quinolin-4-yl)ethan-1-amine, TRC
Codice prodotto. 30376151
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376151 100 mg -
30373706 50 mg 50mg
30370758 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30376151 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE592395100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 860720-12-3
Formula molecolare C11 H12 N2
Molecular Weight (g/mol) 172.23
IUPAC Name 2-(4-quinolyl)ethanamine
SMILES NCCc1ccnc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Quinolin-4-yl)ethan-1-amine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2/c12-7-5-9-6-8-13-11-4-2-1-3-10(9)11/h1-4,6,8H,5,7,12H2
Peso formulazione 172.1