Learn More
2-Quinolinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30410003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30410003 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30410003 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCQ7004901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Quinolinecarboxylic Acid
CAS 93-10-7
Formula molecolare C10H7NO2
Quantità 1 g
Sinonimo Quinaldic Acid','2-Carboxyquinoline','2-Quinolinic Acid','2-Quinolinylcarboxylic Acid,Quinaldinic Acid','Quinolin-2-carboxylic Acid
InChI Formula InChI=1S/C10H7NO2/c12-10(13)9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2ccccc2n1
IUPAC Name quinoline-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 173.17
Peso formulazione 173.0477